Stampa…
Ethyl vanillate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 4-hydroxy-3-methoxybenzoate
OR5260-100G OR5260-1KG OR5260-500G
APOSOR5260-100GEA 40.6 EUR
APOSOR5260-100G APOSOR5260-1KG APOSOR5260-500G
Ethyl vanillate 97%
Ethyl vanillate
Formula: C₁₀H₁₂O₄
Punto di fusione: 39…44 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017269
CAS Number: 617-05-0