trans-N-Fmoc-4-tert-butoxy-L-proline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
N-Fmoc-4-trans-(tert-butoxy)-L-proline, Fmoc-Hyp(tBu)-OH, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-trans-(tert-butoxy)-L-proline, (2S,4R)-1-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)-4-(tert-butoxy)pyrrolidine-2-carboxylic acid
Formula:
C₂₄H₂₇NO₅ Punto di fusione: 63 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00151930 CAS Number: 122996-47-8 |