Stampa…
Fmoc-Glu-OtBu 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (S)-4-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-5-(tert-butoxy)-5-oxopentanoic acid, N-Fmoc-L-glutamic acid 1-tert-butyl ester, Fmoc-Glu-OtBu
OR52597-100G OR52597-25G
APOSOR52597-100GEA 180 EUR
APOSOR52597-100G APOSOR52597-25G
Fmoc-Glu-OtBu 98%
Fmoc-Glu-OtBu
Formula: C₂₄H₂₇NO₆
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00065648
CAS Number: 84793-07-7