Stampa…
Fmoc-Lys(Mtt)-OH 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Nα-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-Nepsilon-(4-methyltrityl)-L-lysine, Nα-Fmoc-Nepsilon-(4-methyltrityl)-L-lysine
OR52596-5G OR52596-100G OR52596-25G
APOSOR52596-5GEA 101 EUR
APOSOR52596-5G APOSOR52596-100G APOSOR52596-25G
Fmoc-Lys(Mtt)-OH 98%
Fmoc-Lys(Mtt)-OH
Formula: C₄₁H₄₀N₂O₄
Peso molecolare: 624,781 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00237166
CAS Number: 167393-62-6