Stampa…
6-Phenylimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR52594-1G OR52594-5G
APOSOR52594-1GEA 275 EUR
APOSOR52594-1G APOSOR52594-5G
6-Phenylimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
6-Phenylimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
Formula: C₁₂H₈N₂OS
Peso molecolare: 228,27 g/mol
Punto di fusione: 133 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00139592
CAS Number: 74630-73-2