Stampa…
1,1'-Bis(dicyclohexylphosphino)ferrocene
Fornitore: Apollo Scientific
OR52590-100MG OR52590-1G
APOSOR52590-100MGEA 118 EUR
APOSOR52590-100MG APOSOR52590-1G
1,1'-Bis(dicyclohexylphosphino)ferrocene
1,1'-Bis(dicyclohexylphosphino)ferrocene
Formula: C₃₄H₅₂FeP₂
Peso molecolare: 570,5057 g/mol
Punto di fusione: 138 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09038820
CAS Number: 146960-90-9