Stampa…
(R)-3-Iodo-tetrahydrofuran
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (R)-3-Iodotetrahydrofuran
OR52586-1G OR52586-250MG OR52586-5G
APOSOR52586-1GEA 328 EUR
APOSOR52586-1G APOSOR52586-250MG APOSOR52586-5G
(R)-3-Iodo-tetrahydrofuran
(R)-3-Iodo-tetrahydrofuran
Formula: C₄H₇IO
Peso molecolare: 198 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17015957
CAS Number: 873063-62-8