Stampa…
(1R,4R)-2-Oxa-5-azabicyclo[2.2.1]heptane hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR52583-1G OR52583-250MG OR52583-500MG
APOSOR52583-1GEA 444 EUR
APOSOR52583-1G APOSOR52583-250MG APOSOR52583-500MG
(1R,4R)-2-Oxa-5-azabicyclo[2.2.1]heptane hydrochloride 95%
(1R,4R)-2-Oxa-5-azabicyclo[2.2.1]heptane hydrochloride
Formula: C₅H₁₀ClNO
Peso molecolare: 135,59 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01321291
CAS Number: 601515-79-1