Stampa…
2-Amino-3-methylpyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Methyl-2-pyridylamine, 3-Methylpyridin-2-amine, 2-Amino-3-picoline
OR5258-100G OR5258-25G OR5258-500G
APOSOR5258-100GEA 32.1 EUR
APOSOR5258-100G APOSOR5258-25G APOSOR5258-500G
2-Amino-3-methylpyridine 97%
2-Amino-3-methylpyridine
Formula: C₆H₈N₂
Peso molecolare: 108,14 g/mol
Punto di ebollizione: 221…222 °C
Punto di fusione: 29…32 °C
Densità: 1,073 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 118 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006320
CAS Number: 1603-40-3
EINECS: 216-501-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III