Stampa…
Boc-D-Ser(Me)-OH 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-methoxypropanoic acid, Boc-O-Methyl-D-serine
OR52578-10G OR52578-25G
APOSOR52578-10GEA 93.1 EUR
APOSOR52578-10G APOSOR52578-25G
Boc-D-Ser(Me)-OH 97%
Boc-D-Ser(Me)-OH
Formula: C₉H₁₇NO₅
Peso molecolare: 219,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08063987
CAS Number: 86123-95-7