Stampa…
1-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine 90%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR52575-250MG OR52575-1G OR52575-500MG
APOSOR52575-250MGEA 481 EUR
APOSOR52575-250MG APOSOR52575-1G APOSOR52575-500MG
1-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine 90%
1-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine
Formula: C₁₂H₂₂BNO₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD16039627
CAS Number: 1254982-25-6