Stampa…
L(+)-Lisina monoidrato 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR52570-100G OR52570-500G OR52570-5G OR52570-1KG
APOSOR52570-100GEA 72.5 EUR
APOSOR52570-100G APOSOR52570-500G APOSOR52570-5G APOSOR52570-1KG
L(+)-Lisina monoidrato 98%
L(+)-Lysine monohydrate
Formula: H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·H₂O
Punto di fusione: 212…214 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00151035
CAS Number: 39665-12-8