Stampa…
2-Amino-5-nitrophenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Hydroxy-4-nitroaniline
OR5257-100G OR5257-25G
APOSOR5257-100GEA 105 EUR
APOSOR5257-100G APOSOR5257-25G
2-Amino-5-nitrophenol
2-Amino-5-nitrophenol
Formula: C₆H₆N₂O₃
Punto di fusione: 198…200 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007692
CAS Number: 121-88-0
EINECS: 204-503-8