Stampa…
H-D-Ala-OiPr·HCl
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR52564-100G OR52564-25G OR52564-5G
APOSOR52564-100GEA 241 EUR
APOSOR52564-100G APOSOR52564-25G APOSOR52564-5G
H-D-Ala-OiPr·HCl
H-D-Ala-OiPr·HCl
Formula: C₆H₁₃NO₂·HCl
Punto di fusione: 85 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD17976853
CAS Number: 39613-92-8