Stampa…
2,5-Dicloroanilina 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR5255-1KG OR5255-250G OR5255-5KG
APOSOR5255-1KGEA 24.8 EUR
APOSOR5255-1KG APOSOR5255-250G APOSOR5255-5KG
2,5-Dicloroanilina 99%
2,5-Dicloroanilina
Formula: C₆H₅Cl₂N
Peso molecolare: 162,02 g/mol
Punto di ebollizione: 244…251 °C
Punto di fusione: 47…50 °C
Densità: 1,54 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 139 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007667
CAS Number: 95-82-9
EINECS: 202-455-2
UN: 3442
ADR: 6.1,II