Stampa…
2-Cyanoethyl acrylate
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR52542-25G OR52542-5G
APOSOR52542-25GEA 288 EUR
APOSOR52542-25G APOSOR52542-5G
2-Cyanoethyl acrylate
2-Cyanoethyl acrylate
Formula: C₆H₇NO₂
Punto di ebollizione: 180 °C/2mmHg
Densità: 1,07 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 124 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013823
CAS Number: 106-71-8
EINECS: 203-426-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III