Stampa…
3,5-Diidrossitoluene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5254-100G OR5254-25G OR5254-500G
APOSOR5254-100GEA 186 EUR
APOSOR5254-100G APOSOR5254-25G APOSOR5254-500G
3,5-Diidrossitoluene
3,5-Diidrossitoluene
Formula: C₇H₈O₂
Punto di ebollizione: 287…290 °C
Punto di fusione: 106…112 °C
Densità: 1,29 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 159 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002291
CAS Number: 504-15-4
EINECS: 207-984-2