Stampa…
4-Acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-acetamido-TEMPO)
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-Oxyl, 4-Acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-oxyl, 4-Acetamido-2,2,6,6-Tetramethyl-N-Piperidinyloxy
OR52537-1G OR52537-25G OR52537-5G
APOSOR52537-1GEA 58.2 EUR
APOSOR52537-1G APOSOR52537-25G APOSOR52537-5G
4-Acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-acetamido-TEMPO)
4-Acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-acetamido-TEMPO)
Formula: C₁₁H₂₁N₂O₂
Peso molecolare: 213,3 g/mol
Punto di fusione: 143 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00043593
CAS Number: 14691-89-5
EINECS: 423-840-3