Stampa…
(1S,2S)-(+)-1-Amino-2-indanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (1S,2S)-1-Amino-2-indanol, (1S,2S)-(+)-1-Amino-2-hydroxyindan
OR52536-1G OR52536-5G
APOSOR52536-1GEA 87.3 EUR
APOSOR52536-1G APOSOR52536-5G
(1S,2S)-(+)-1-Amino-2-indanol
(1S,2S)-(+)-1-Amino-2-indanol
Formula: C₉H₁₁NO
Peso molecolare: 149,19 g/mol
Punto di fusione: 142 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08275383
CAS Number: 163061-74-3