Stampa…
(4-Bromopyridin-2-yl)methanamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR52531-1G OR52531-5G
APOSOR52531-1GEA 200 EUR
APOSOR52531-1G APOSOR52531-5G
(4-Bromopyridin-2-yl)methanamine 95%
(4-Bromopyridin-2-yl)methanamine
Formula: C₆H₇BrN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07374903
CAS Number: 865156-50-9