Stampa…
Fmoc-trans-4-(aminomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR52526-25G OR52526-5G
APOSOR52526-25GEA 109 EUR
APOSOR52526-25G APOSOR52526-5G
Fmoc-trans-4-(aminomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Fmoc-trans-4-(aminomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Formula: C₂₃H₂₅NO₄
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00273480
CAS Number: 167690-53-1