Stampa…
Ethyl-1-methyl-4-nitroimidazole-2-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR52509-1G OR52509-5G
APOSOR52509-1GEA 0 EUR
APOSOR52509-1G APOSOR52509-5G
Ethyl-1-methyl-4-nitroimidazole-2-carboxylate 98%
Ethyl-1-methyl-4-nitroimidazole-2-carboxylate
Formula: C₇H₉N₃O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03789110
CAS Number: 109012-23-9