Stampa…
Methyl-4-amino-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 4-amino-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate hydrochloride, 4-Amino-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid-methyl ester·HCl
OR52508-1G OR52508-5G
APOSOR52508-1GEA 88.6 EUR
APOSOR52508-1G APOSOR52508-5G
Methyl-4-amino-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate hydrochloride
Methyl-4-amino-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate hydrochloride
Formula: C₇H₁₁ClN₂O₂
Punto di fusione: 236 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01318761
CAS Number: 180258-45-1