2-Butyne 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₄H₆ Punto di ebollizione: 27 °C Punto di fusione: –32 °C Densità: 0,69 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: –25 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00009275 CAS Number: 503-17-3 EINECS: 207-962-2 UN: 1144 ADR: 3,I |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...