Stampa…
Bromocresolo
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,3-Bis(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
OR5250-25G OR5250-5G
APOSOR5250-25GEA 154 EUR
APOSOR5250-25G APOSOR5250-5G
Bromocresolo
Bromocresolo
Formula: C₂₁H₁₄Br₄O₅S
Peso molecolare: 698,02 g/mol
Punto di fusione: 225 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005874
CAS Number: 76-60-8
EINECS: 200-972-8