Stampa…
Diacetile
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR5248-100ML OR5248-500ML
APOSOR5248-100MLEA 58.4 EUR
APOSOR5248-100ML APOSOR5248-500ML
Diacetile
Diacetile
Formula: C₄H₆O₂
Punto di ebollizione: 88 °C
Punto di fusione: –4 to –2 °C
Densità: 0,981 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 44476 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008756
CAS Number: 431-03-8
EINECS: 207-069-8
UN: 2346
ADR: 3,II