Stampa…
3-(4-Methoxyphenyl)propan-1-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR52471-1G OR52471-25G OR52471-5G
APOSOR52471-1GEA 24.8 EUR
APOSOR52471-1G APOSOR52471-25G APOSOR52471-5G
3-(4-Methoxyphenyl)propan-1-ol 95%
3-(4-Methoxyphenyl)propan-1-ol
Formula: C₁₀H₁₄O₂
Punto di ebollizione: 164…168 °C/18mmHg
Punto di fusione: 26 °C
Flash Pt: >113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002952
CAS Number: 5406-18-8
EINECS: 226-463-0