Stampa…
Cyclobutane-1,1-dicarboxylic acid ethyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(Ethoxycarbonyl)cyclobutanecarboxylic acid
OR52464-10G OR52464-5G OR52464-50G
APOSOR52464-10GEA 500 EUR
APOSOR52464-10G APOSOR52464-5G APOSOR52464-50G
Cyclobutane-1,1-dicarboxylic acid ethyl ester
Cyclobutane-1,1-dicarboxylic acid ethyl ester
Formula: C₈H₁₂O₄
Peso molecolare: 172,18 g/mol
Densità: 1,117 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10699115
CAS Number: 54450-84-9