Stampa…

6-Methyl-3(2H)-pyridazinone

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

Synonyms: 6-Methylpyridazin-3(2H)-one

OR52459-25G OR52459-5G
APOSOR52459-25GEA 74.2 EUR
APOSOR52459-25G APOSOR52459-5G
6-Methyl-3(2H)-pyridazinone
6-Methyl-3(2H)-pyridazinone
Formula: C₅H₆N₂O
Peso molecolare: 110,12 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039720
CAS Number: 13327-27-0

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR