4-(Chloromethyl)benzoyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₆Cl₂O Punto di ebollizione: 126…128 °C/8mmHg Punto di fusione: 30…32 °C Flash Pt: 93 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00053224 CAS Number: 876-08-4 EINECS: 212-881-0 UN: 3261 ADR: 8,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...