Stampa…
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,5-diaminopentane 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR52427-1G OR52427-5G OR52427-25G
APOSOR52427-1GEA 69.6 EUR
APOSOR52427-1G APOSOR52427-5G APOSOR52427-25G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,5-diaminopentane 98%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,5-diaminopentane
Formula: C₁₀H₂₂N₂O₂
Densità: 0,972 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 109 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00210020
CAS Number: 51644-96-3
UN: 2735
ADR: 8,III