Stampa…
2-Bromo-5-methoxybenzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Bromo-3-(bromomethyl)anisole, 1-Bromo-2-(bromomethyl)-4-methoxybenzene
OR52426-100G OR52426-25G OR52426-5G
APOSOR52426-100GEA 466 EUR
APOSOR52426-100G APOSOR52426-25G APOSOR52426-5G
2-Bromo-5-methoxybenzyl bromide
2-Bromo-5-methoxybenzyl bromide
Formula: C₈H₈Br₂O
Peso molecolare: 279,96 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00078664
CAS Number: 19614-12-1
UN: 3261
ADR: 8,II