Stampa…
N-Methylbiphenyl-2-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR52423-1G OR52423-250MG OR52423-5G OR52423-25G
APOSOR52423-1GEA 102 EUR
APOSOR52423-1G APOSOR52423-250MG APOSOR52423-5G APOSOR52423-25G
N-Methylbiphenyl-2-amine 95%
N-Methylbiphenyl-2-amine
Formula: C₁₃H₁₃N
Peso molecolare: 183,2500 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00179576
CAS Number: 14925-09-8