Stampa…
Benzyl(3-oxocyclobutyl)carbamate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR52418-10G OR52418-1G OR52418-5G
APOSOR52418-10GEA 344 EUR
APOSOR52418-10G APOSOR52418-1G APOSOR52418-5G
Benzyl(3-oxocyclobutyl)carbamate 97%
Benzyl(3-oxocyclobutyl)carbamate
Formula: C₁₂H₁₃NO₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD13152267
CAS Number: 130369-36-7