Stampa…
Methyl-5-hydroxy-2-methylbenzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 5-hydroxy-2-methylbenzoate
OR52413-1G OR52413-5G OR52413-25G
APOSOR52413-1GEA 91.6 EUR
APOSOR52413-1G APOSOR52413-5G APOSOR52413-25G
Methyl-5-hydroxy-2-methylbenzoate 95%
Methyl-5-hydroxy-2-methylbenzoate
Formula: C₉H₁₀O₃
Peso molecolare: 166,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11226199
CAS Number: 73505-48-3