Stampa…
L-Alanine benzyl ester hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: H-Ala-OBzl.HCl, H-Ala-OBzl·HCl
OR52412-100G OR52412-500G
APOSOR52412-100GEA 85.8 EUR
APOSOR52412-100G APOSOR52412-500G
L-Alanine benzyl ester hydrochloride 97%
L-Alanine benzyl ester hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
Peso molecolare: 215,68 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00054340
CAS Number: 5557-83-5
EINECS: 226-920-4