Stampa…
(R)-(+)-Acido 2-cloropropionico 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (R)-(+)-2-Chloropropanoic acid
OR52411-25G OR52411-5G OR52411-100G
APOSOR52411-25GEA 49.3 EUR
APOSOR52411-25G APOSOR52411-5G APOSOR52411-100G
(R)-(+)-Acido 2-cloropropionico 98%
(R)-(+)-Acido 2-cloropropionico
Formula: H₃CCHClCOOH
Peso molecolare: 108.52 g/mol
Punto di ebollizione: 185
Punto di fusione: –12…0 °C
Densità: 1.258 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064204
CAS Number: 7474-05-7
UN: 2511
ADR: 8 III