2,8-Diazaspiro[4.5]decan-3-one 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR52408-250MG
OR52408-1G
OR52408-5G
APOSOR52408-250MGEA
74.2
EUR
APOSOR52408-250MG
APOSOR52408-1G
APOSOR52408-5G
2,8-Diazaspiro[4.5]decan-3-one 95+%
2,8-Diazaspiro[4.5]decan-3-one
Formula:
C₈H₁₄N₂O Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD11044206 CAS Number: 561314-57-6 |