Stampa…
3-(3,5-Dichlorophenoxy)benzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3,5-Dichloro-3'-formyldiphenyl ether, Benzaldehyde,3-(3,5-dichlorophenoxy)-, m-(3,5-Dichlorophenoxy)benzaldehyde
OR5240-1G OR5240-5G
APOSOR5240-1GEA 31.9 EUR
APOSOR5240-1G APOSOR5240-5G
3-(3,5-Dichlorophenoxy)benzaldehyde
3-(3,5-Dichlorophenoxy)benzaldehyde
Formula: C₁₃H₈Cl₂O₂
Punto di ebollizione: 125 °C/0,03mmHg
Punto di fusione: 48…55 °C
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003355
CAS Number: 81028-92-4