Stampa…
6-Methyl-2-pyridone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR524-100G OR524-25G OR524-5G
APOSOR524-100GEA 94.5 EUR
APOSOR524-100G APOSOR524-25G APOSOR524-5G
6-Methyl-2-pyridone
6-Methyl-2-pyridone
Formula: C₆H₇NO
Punto di fusione: 155…160 °C
Densità: 1,13 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006279
CAS Number: 3279-76-3
EINECS: 221-919-5