Stampa…
(1R)-(-)-Camphor-10-sulphonic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: L(-)-Camphor-10-sulphonic acid, (1R)-(-)-2-Oxobornane-10-sulphonic acid, ((1R,4S)-7,7-Dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl)methanesulphonic acid, (-)-CSA
OR52399-250G OR52399-500G
APOSOR52399-250GEA 139 EUR
APOSOR52399-250G APOSOR52399-500G
(1R)-(-)-Camphor-10-sulphonic acid 97%
(1R)-(-)-Camphor-10-sulphonic acid
Formula: C₁₀H₁₆O₄S
Peso molecolare: 232,3 g/mol
Punto di fusione: 198 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150753
CAS Number: 35963-20-3
EINECS: 252-817-9
UN: 3261
ADR: 8,II