Stampa…
Aminoguanidine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR52394-100G OR52394-500G
APOSOR52394-100GEA 123 EUR
APOSOR52394-100G APOSOR52394-500G
Aminoguanidine hydrochloride
Aminoguanidine hydrochloride
Formula: CH₇ClN₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039074
CAS Number: 1937-19-5
EINECS: 217-707-7