Stampa…
1-Ethynyl-3,5-dimethoxybenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,5-Dimethoxyphenylacetylene
OR52391-1G OR52391-5G
APOSOR52391-1GEA 65.5 EUR
APOSOR52391-1G APOSOR52391-5G
1-Ethynyl-3,5-dimethoxybenzene
1-Ethynyl-3,5-dimethoxybenzene
Formula: C₁₀H₁₀O₂
Peso molecolare: 162,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03839985
CAS Number: 171290-52-1