Stampa…

Boc-b-Alanine 98%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

Synonyms: N-Boc-beta-alanine, Boc-β-Ala-OH, BOC-beta-alanine

OR52389-25G OR52389-500G OR52389-100G OR52389-1KG
APOSOR52389-25GEA 0 EUR
APOSOR52389-25G APOSOR52389-500G APOSOR52389-100G APOSOR52389-1KG
Boc-b-Alanine 98%
Boc-b-Alanine
Formula: C₈H₁₅NO₄
Peso molecolare: 189,2 g/mol
Punto di ebollizione: 138…142 °C/0,3mmHg
Punto di fusione: 76…78 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00037291
CAS Number: 3303-84-2
EINECS: 221-979-2

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR