Stampa…
IOX1 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 8-Hydroxyquinoline-5-carboxylic acid
OR52383-1G OR52383-100MG OR52383-250MG
APOSOR52383-1GEA 800 EUR
APOSOR52383-1G APOSOR52383-100MG APOSOR52383-250MG
IOX1 95%
IOX1
Formula: C₁₀H₇NO₃
Peso molecolare: 189,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18417145
CAS Number: 5852-78-8