Stampa…
Pentabromotoluene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,3,4,5,6-Pentabromotoluene
OR52367-25G OR52367-5G OR52367-1G
APOSOR52367-25GEA 87.3 EUR
APOSOR52367-25G APOSOR52367-5G APOSOR52367-1G
Pentabromotoluene 98%
Pentabromotoluene
Formula: C₇H₃Br₅
Peso molecolare: 486,62 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000060
CAS Number: 87-83-2
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III