Stampa…
(S)-Morpholine-3-carboxylic acid hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR52358-1G OR52358-5G
APOSOR52358-1GEA 85.8 EUR
APOSOR52358-1G APOSOR52358-5G
(S)-Morpholine-3-carboxylic acid hydrochloride
(S)-Morpholine-3-carboxylic acid hydrochloride
Formula: C₅H₁₀ClNO₃
Peso molecolare: 167,5900 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06809590
CAS Number: 1187929-04-9