Stampa…
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-methoxybenzene chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: O-(4-Methoxybenzyl)hydroxylamine hydrochloride
OR52352-10G OR52352-1G OR52352-5G
APOSOR52352-10GEA 136 EUR
APOSOR52352-10G APOSOR52352-1G APOSOR52352-5G
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-methoxybenzene chloride
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-methoxybenzene chloride
Formula: C₈H₁₂ClNO₂
Peso molecolare: 189,64 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01114582
CAS Number: 876-33-5