Ethyl malonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
OR5235-50G
OR5235-100G
APOSOR5235-50GEA
205
EUR
APOSOR5235-50G
APOSOR5235-100G
Ethyl malonyl chloride 97%
Ethyl malonyl chloride
Formula:
C₅H₇ClO₃ Punto di ebollizione: 79…80 °C/25mmHg Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00000736 CAS Number: 36239-09-5 UN: 3265 ADR: 8,II |