10-Undecynoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR52344-25G
OR52344-5G
APOSOR52344-25GEA
258
EUR
APOSOR52344-25G
APOSOR52344-5G
10-Undecynoic acid
10-Undecynoic acid
Formula:
C₁₁H₁₈O₂ Punto di ebollizione: 180 °C/15mmHg Punto di fusione: 40…42 °C Flash Pt: 113 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00014389 CAS Number: 2777-65-3 EINECS: 220-471-8 |